D-(+)-Maltose monohydrate 92+% (dry basis), Ultrapure
Leverancier: Thermo Scientific
J18725.A1EA
96.4
EUR
J18725.A1
J18725.A7
D-(+)-Maltose monohydrate 92+% (dry basis), Ultrapure
D-(+)-Maltose monohydrate
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O MW: 360,32 g/mol Smeltpunt: ∼ 120 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149343 CAS-nummer: 6363-53-7 EINECS: 200-716-5 |
Specificaties testresultaten
Assay Glucose Content (Dry Basis) | ≤3.0% |
Assay Maltose Content (Dry Basis) | ≥92.0% |
Heavy Metals (Pb) | ≤5 ppm |