VWR® pHenomenal® MD 8000 H, instrumenten met meerdere parameters, handheld
Leverancier: VWR
VWR® PHenomenal®
665-0494EA 960 EUR
665-0494 665-0496 665-0495
VWR® pHenomenal® MD 8000 H, instrumenten met meerdere parameters, handheld
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Deze digitale meters combineren zes parameters in één instrument: pH, mV, temperatuur, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en troebelheid. IDP-technologie optimaliseert het gebruik en maakt het meten eenvoudiger (herkalibreren bij het wisselen van de meter is niet nodig en het is niet nodig om de instellingen van de meter aan te passen). De gemeten gegevens zijn compleet met serienummer, instellingen en kalibratiegegevens.
  • Eén universeel meetkanaal
  • Digitale sensorherkenning: De gemeten parameter en instellingen worden automatisch herkend
  • Geschikt voor intelligente digitale sondes (IDP)
  • Geschikt voor metingen met een kabellengte tot 100 meter
  • Geheugen van 4500 punten
  • Gemakkelijk afleesbaar zwart-wit grafisch display met achtergrondverlichting
  • Laag energieverbruik (1000 bedrijfsuren)
Bestelinformatie: Er kunnen extra sondes voor andere parameters worden toegevoegd. Neem contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor voor meer informatie over andere beschikbare elektroden.
Leveringsinformatie: 665-0494 bevat meter, koffer, standaard, 4 LR06-batterijen, korte instructies, cd-rom met handleiding, plastic beker van 50 ml, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, stekkervoeding, pH-elektrode pHenomenal IDP 7211 en USB-kabel.
665-0495 bevat meter, koffer, standaard, 4 LR06 batterijen, korte handleiding, CD-ROM met handleiding, 50 ml plastic beker, 50 ml geleidbaarheidsstandaard 0,01 mol/L KCl, geleidbaarheidscel IDP 761-C en USB-kabel.
665-0496 bevat meter, koffer, standaard, 4 LR06-batterijen, korte instructies, cd-rom met handleiding, plastic beker van 50 ml, optische DO-sensor OPOX11-3 en USB-kabel.