Deze IDP (Intelligent Digital Probe) pH-/temperatuurelektroden kunnen worden gebruikt met de pHenomenal® MD 8000 H en MD 8000 L multiparametermeters.
- Kalibratiegegevens (serienummer, kalibratiestatus) worden opgeslagen in de elektrode/sonde, verzonden naar de meter en weergegeven
- Bewezen betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
- Correcte meetresultaten door directe signaalverwerking in de sensor en digitale overdracht van waarden
- Alle parameters zijn eenvoudig te meten met kabellengtes tot 100 meter
- Dezelfde universele connector voor alle elektroden en sondes
Temperatuursonde NTC 30 kOhm
De elektroden kunnen de volgende gegevens leveren die op het scherm van de meter worden weergegeven:
- Modelnaam
- Serienummer
- Kalibratiestatus (+++, ++, +, –, blanco)
- Kalibratiegeschiedenis omvat de laatste 10 kalibraties, inclusief gebruikte buffers, mV-waarden, enz.
Leveringsinformatie: Alleen inclusief digitale pH-elektrode.