VWR® pHenomenal® IDP 761-C Geleidbaarheidscel
Leverancier: VWR
VWR® PHenomenal®
663-0356EA 579 EUR
663-0356
VWR® pHenomenal® IDP 761-C Geleidbaarheidscel
Elektroden Geleidbaarheidselektroden
Deze IDP (Intelligent Digital Probe) geleidbaarheids-/temperatuurcel kan worden gebruikt met de pHenomenal® MD 8000 H en MD 8000 L multiparametermeters.
  • Kalibratiegegevens (serienummer, kalibratiestatus) worden opgeslagen in de elektrode/sonde, verzonden naar de meter en weergegeven
  • Bewezen betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
  • Correcte meetresultaten door directe signaalverwerking in de sensor en digitale overdracht van waarden
  • Alle parameters zijn eenvoudig te meten met kabellengtes tot 100 meter
  • Dezelfde universele connector voor alle elektroden en sondes
Temperatuursonde NTC 30 kOhm
De elektroden kunnen de volgende gegevens leveren, weergegeven op het scherm van de meter
- Modelnaam
- Serienummer
- Kalibratiestatus (+++, ++, +, –, blanco)
- Kalibratiegeschiedenis omvat de laatste 10 kalibraties, inclusief gebruikte buffers, mV-waarden, enz.
Leveringsinformatie: Inclusief digitale geleidbaarheidscel met 4 elektroden en alleen handleiding.