Cerium(IV) sulphate 0.25 mol/l (0.25 N) in 0.25 N sulphuric acid, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Synoniemen:
Ceric disulfate
85804.290EA
175
EUR
85804.290
Cerium(IV) sulphate 0.25 mol/l (0.25 N) in 0.25 N sulphuric acid, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Cerium(IV) sulphate
Formule:
Ce(SO₄)₂ MW: 332,24 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00148852 CAS-nummer: 13590-82-4 |
Specificaties testresultaten
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.2495 -> 0.2505 mol/l |