Ammonium sulphamate ≥98.0% ACS, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Waarschuwing
228745-1KGEA 267 EUR
228745-1KG
Ammonium sulphamate ≥98.0% ACS, Fluka™
Ammonium sulphamate
Formule: H₆N₂O₃S
MW: 114,13 g/mol
Smeltpunt: 131-135 °C
Dichtheid: 1,00 g/cm³
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011429
CAS-nummer: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Identity (IR) complying
Assay Min. 98.0 %
Melting point 131.0 - 135.0 °C
Residue on ignition Max. 0.1 %
Water insoluble matter Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm