2-Ethoxyethanol 99%, Reagent Grade
Leverancier: Honeywell Chemicals
|
Gevaar
|
128082-25LEA
1040
EUR
128082-25L
128082-2.5L
128082-1L
2-Ethoxyethanol 99%, Reagent Grade
2-Ethoxyethanol
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
C₂H₅OCH₂CH₂OH MW: 90,12 g/mol Kookpunt: 136 °C Smeltpunt: -70 °C Dichtheid: 0,93 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 40 °C (gesloten beker) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002869 CAS-nummer: 110-80-5 EINECS: 203-804-1 UN: 1171 ADR: 3,III REACH: 01-2119560582-38 |
Specificaties testresultaten
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 98.5 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.10 % |
APHA | Max. 10 |
Autoignition Temperature | 460 °F |
Refractive Index | n20/D 1.407 (lit.) |
Vapor Pressure | 3.8 mmHg ( 20 °C) |