Barium hydroxide octahydrate ≥98%, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Gevaar
31127-1KGEA 248 EUR
31127-1KG HONE31127.9050 31127-100G
Barium hydroxide octahydrate ≥98%, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Barium hydroxide octahydrate
Formule: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315,47 g/mol
Kookpunt: 780 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 78 °C
Dichtheid: 2,180 g/cm3
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149152
CAS-nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay min. 98 %
Assay of BaCO₃ max. 2 %
Insoluble in acid max. 0.005 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Cadmium (Cd) max. 0.0005 %
Copper (Cu) max. 0.0005 %
Iron (Fe) max. 0.0005 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Magnesium (Mg) max. 0.002 %
Sodium (Na) max. 0.005 %
Lead (Pb) max. 0.0005 %
Strontium (Sr) max. 1.5 %
Zinc (Zn) max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Sulfide (S) max. 0.0005 %