Deze centrifugale apparaten zijn geschikt voor snelle monstervoorbereiding in veel toepassingen.
- Maximale chemische compatibiliteit voor bijna alle soorten monsters
- Extreem lage extraheerbare hoeveelheden voor betrouwbare gegevens
- Lage eiwitbinding
- Hydrofiele membranen
- Apparaten kunnen worden gecentrifugeerd op 14000 × g met lekvrije werking
Het Nanosep® wwPTFE-membraan (hydrofiel) is verkrijgbaar met een poriegrootte van 0,2 µm en 0,45 µm voor kritische HPLC- en UHPLC-monsters. Dit universeel compatibele filtermembraan van de volgende generatie is geschikt voor gebruik met bijna alle soorten monsters. Het heeft een lage eiwit- en API-binding en heeft minder extraheerbaar materiaal dan vergelijkbare filters.
Toepassingen: Snelle monstervoorbereiding in veel toepassingen, deeltjesverwijdering voorafgaand aan monsteranalyse (HPLC, UHPLC, IC, GC of MS), verwijdering van precipitaten (metalen, polymeren of kristallen), verwijdering van cellen uit media voorafgaand aan analyse en toepassingen die maximale filtraatterugwinning uit beperkte monstervolumes.
Certificaten: Centrifugale apparaten van HPLC-kwaliteit zijn gecertificeerd als laag in UV-extractables.