Laboratoriumspoelmachines voor glaswerk, SlimLine, PLW 6011
Leverancier: Miele
141-1541EA 0 EUR
141-1540 141-1538 141-1539 141-1537 141-1541 141-1542 141-1543 141-1544
Laboratoriumspoelmachines voor glaswerk, SlimLine, PLW 6011
Wasmachines voor glaswerk
De laboratoriumwasher PLW 6011 SlimLine biedt een uitgebreide en systematische oplossing voor de reiniging van laboratoriumglaswerk voor analytische experimenten.
  • Bedieningselementen met vlak, ononderbroken glazen aanraakscherm
  • Alle informatie in één oogopslag zichtbaar dankzij 3,5" beeldscherm
  • Maximaal 40 programma sleuven (standaardprogramma's en vrije programma sleuven)
  • Volledig glazen deur met geïntegreerde kamerverlichting
  • Automatische deurvergrendeling
  • Eenvoudige en doeltreffende reiniging
  • RS232 poort voor aansluiting op een printer of PC
De kamer, sproeiarmen en tankfilters zijn gemaakt van hoogwaardig roestvaststaal (DIN 1.4404/AISI 316L) met ingebouwde waterontharder. Voorzien van verwarmde boiler voor kortere cyclustijden en geleidbaarheidsbewaking voor hoogwaardige procesveiligheid. Het bestaat uit een HEPA H14 filter voor steriele drooglucht.
Breed assortiment lastdragers, speciaal ontwikkeld voor gebruik in laboratoria. Er is een maximale flexibiliteit gecombineerd met intuïtief gebruik met een breed scala aan standaard en configureerbare laadopties. Mogelijkheid om zelfs de kleinste stukken laboratoriumglaswerk op te werken tot zeer grote containers (tot 50 L).
Dankzij het innovatieve SmartLoad-systeem kan de ruimte in de kamer bijzonder efficiënt worden gebruikt. Dit wordt bereikt door niveaus met verschillende verticale doorgangen te creëren die perfect zijn afgestemd op de goederen die moeten worden opgewerkt.
Certificaten: Compliance with EN 61010-1, EN 601010-1, CSA approved.
Bestelinformatie: Baskets and accessories are not included, these must be ordered separately. Please contact your Avantor sales representative/technical services for assistance with the product configuration.
Opgelet: * depending on model.