BOD- en respirometrische metingen, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Leverancier: WTW
705-1184EA 8150 EUR
705-1184 705-1183 705-1186 705-1185 705-1182 705-1181 662-2345 662-2318 662-2317 WTWA209701 WTWA209702 WTWA209732 WTWA209700 662-2319 705-1188 705-1187 705-1189
BOD- en respirometrische metingen, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
BOD-meetsystemen
OxiTop®-IDS (Intelligent Digital Sensors) is een modern meetinstrument voor gebruik in allerhande respirometrische onderzoeken. De veelzijdige OxiTop®-IDS is geschikt voor zowel aerobe als anaerobe onderzoeken. Alle koppen kunnen onafhankelijk van elke meter worden gebruikt voor normale BOD-metingen tussen een en zeven dagen.
  • Weergave van curven voor monitoring
  • Parallelle meting van verschillende onderzoeken en methoden
  • Grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting ondersteunt parameterinvoer en gebruikersinformatie, evenals het opvragen van tussentijdse resultaten
  • Directe berekening geen noodzaak om gegevens te converteren - directe invoer van monstervolume (kies uit 22,7/43,5/97,0/164/250/365/432 ml)
  • Exporteren naar data-acquisitieprogramma's
  • Drukgebied: 500 tot 1250 hPa en OxiTop®-IDS/B: 500 tot 1500 hpa
  • Knipperende LED toont status: Blauw Meting wordt uitgevoerd. Groen Metingen afgelopen Rood Nieuwe batterij vereist, of de druk in het vat overschrijdt een bepaalde limiet
  • Instelbare meetperiodes tussen 0,5 uur en 180 dagen (alleen bij Multi 3620/3630 IDS)
OxiTop® -IDS heeft een uitgebreide BZV-meting tot 400000 mg/L voor industriële afvalwaterinstallaties, units zijn ideaal voor het meten van bodemademhaling, microbiologische activiteit, biogasbepaling en diverse degradatietesten (plastic in zeewater).
OxiTop®-IDS maakt gebruik van Bluetooth®-connectiviteit voor gemakkelijke bediening via een van de multiparameterinstrumenten Multi 3630 IDS of Multi 3620 IDS. Er is een firmware-update van internet beschikbaar voor bestaande Multi's. Hiermee kunnen naast alle OxiTop®-toepassingen ook pH/mV, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof en troebelheid worden gemeten.
Bestelinformatie: Voor de meest voorkomende toepassingen zijn sets beschikbaar, inclusief meetkoppen, geschikte vaten en aanvullende accessoires. De juiste Multi 3620 IDS of 3630 IDS moet apart worden besteld, daarnaast is een draadloze module IDS WLM M (665-0423) vereist.
Leveringsinformatie: CO₂-absorber NHP 600 is niet meer inbegrepen in de sets, natriumhydroxidekorrels NHP 600 (209140) moeten apart worden besteld. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-kantoor.