Bariumperchloraat 0.005 M Ba(ClO4)2 in 2-propanol/water volumetrische oplossing, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Gevaar
35053-1LEA 328 EUR
35053-1L
Bariumperchloraat 0.005 M Ba(ClO4)2 in 2-propanol/water volumetrische oplossing, Fluka™
Bariumperchloraat
Formule: Ba(ClO₄)₂
MW: 336,23 g/mol
Dichtheid: 0,908 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 21 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003440
CAS-nummer: 13465-95-7
UN: 1219
ADR: 3,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Factor 0.995 - 1.005