Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥99.0% (dried basis), HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
85790.150EA 35.7 EUR InStock
85790.150
1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥99.0% (dried basis), HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Formule: C₄H₉NaO₃S
MW: 160,17 g/mol
Smeltpunt: Min. 300 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007540
CAS-nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Order Now
Specification Test Results
Assay (calculated on dried substance) Min. 99,0 %
Water Max. Max 1 %
Absorbance (210 nm) (5.5 %) Max. 1
Absorbance (220 nm) (5.5 %) Max. 0,1
Absorbance (250 nm) (5.5 %) Max. 0,04
Absorbance (280 nm) (5.5 %) Max. 0,04
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal