VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Gekoelde incubators
Leverancier: VWR
VWR® INCU-Line®
390-1338EA 3760 EUR
390-1338 390-1339
VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Gekoelde incubators
Incubatoren Gekoelde incubatoren
Deze compressor-gekoelde incubators bieden een temperatuurbereik tussen 3 tot 70 °C met geforceerde luchtconvectie en ventilator-snelheid-besturing (50 tot 100%). Voorzien van een roestvrijstalen (DIN 1.4016) binnenkamer en een roestvrijstalen randafwerking aan de buitenkant. De PREMIUM modellen hebben een intuïtief menu en gebruiksvriendelijke software, USB-poort met flash drive voor het downloaden van gegevens naar USB-stick en voor het uploaden van programma's. Ze kunnen worden aangesloten op Ethernet- of Wi-Fi-netwerken voor bediening op afstand vanaf elke computer, en gebruikers kunnen via e-mail meldingen ontvangen over selecteerbare parameters.
  • Multifunctionele microprocessorbesturing met 7" kleurenaanraakscherm, geeft tijdens de werking een overzicht van de ingestelde en actuele parameters
  • Toegangscontrole via wachtwoordlogin en beheerdersfunctie om 5 gebruikersaccounts te beheren
  • Geheugen voor 40 gebruikersprogramma's, snelle en eenvoudige wijziging van parameters tijdens een lopend programma
  • Temperatuur-/tijdprofiel voor meerdere segmenten (tot 100) met instelbare 'ramps'
  • Timer van 1 minuut tot 366 dagen of continue werking
  • Instelbare startvertraging en loop-functie
  • Regelbare veiligheidsthermostaat van klasse 3.3 (DIN 12880) voor over- en ondertemperatuur beschermt monsters en de incubator
  • Milieuvriendelijk koelmiddel (R1234ze) met een zeer laag aarde-opwarmingsvermogen (GWP is 7)
Beide modellen hebben een massieve buitendeur en een glazen binnendeur. Ze zijn voorzien van een toegangspoort van 30 mm, een deurslot, een interne LED-verlichting en een intern stopcontact (230 V, 50 Hz, IP 54) voor EU-stekkers (kan worden gewijzigd in een UK- of CH-stekkerversie). IL 150R Modellen zijn stapelbaar zonder extra stapelkit, overige modellen zijn niet stapelbaar.
Veiligheidsvoorzieningen zijn o.a. akoestische en optische temperatuuralarmen, controlesysteem voor stroomuitval, ontdooifunctie, open-deuralarm, temperatuursensor met storingsalarm en autodiagnostische functie.
De eenheden zijn voorzien van Premium Control Software en helpen bij de naleving van GLP met wachtwoordbeveiliging van de instellingen, een gebeurtenissenregister en een intern geheugen waarin tot 10000 gegevensrecords per gebruiker kunnen worden opgeslagen (voor een maximum van 12 maanden). Gebruikers kunnen de waarden op het beeldscherm of een PC in tabel- of grafische vorm bekijken.
Leveringsinformatie: Modellen worden geleverd met twee of drie (IL 250R) roestvaststalen draadrekken, een onderste draadrek, sleutels van het slot (2 stuks), testcertificaat van de fabrikant bij 37 ℃, Ethernet-kabel, meertalige instructiehandleiding en Premium Control Software (kan van het interne geheugen worden gedownload op een USB-stick).