Oxaalzuur 0.1 M (0.2N) eluent concentrate for IC, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
68487-1LEA 40.7 EUR
68487-1L
Oxaalzuur 0.1 M (0.2N) eluent concentrate for IC, Supelco®
Oxaalzuur
Formule: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
MDL-nummer: MFCD00002573
CAS-nummer: 144-62-7