o-Kresol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®.
Leverancier: VWR Chemicals
85988.180EA 20 EUR
85988.180 85988.290 85988.320 85988.460
o-Kresol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®.
o-Kresol
Formule: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002226
CAS-nummer: 95-48-7
UN: 3455
ADR: 6.1 (8),II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 98.5 %
Density (20/4) 1.045 - 1.047
Melting point 29 - 33 °C
Water Max. 0.1 %