Filterplaten, 24-wells, AcroPrep™
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
AcroPrep™
738-0229EA 118 EUR
738-0229 738-0227 738-0228 738-0225 738-0226 738-0223 738-0245 738-0224 738-0246 738-0243 738-0221 738-0222 738-0244 738-0241 738-0242 738-0220 738-0240 738-0219 738-0238 738-0239 738-0236 738-0237 738-0234 738-0235 738-0232 738-0233 738-0230 738-0231
Filterplaten, 24-wells, AcroPrep™
Microplaten Filtreerplaten
De Acroprep 24-wells filterplaat maakt gebruik van Pall's gepatenteerde hoogwaardige meerlaagse filtermedia en membranen om tijdwinst, sterke prestatieclaims en gestroomlijnde workflowverbeteringen in een 24-wells plaatformaat te bieden.
  • Intrinsieke Acroprep-plaat- en membraaneigenschappen minimaliseren monsterverlies door niet-specifieke binding
  • Dubbellaagse ophelderingsplaat bevat een dieptefilter plus 0,65/0,2 μm Supor EKV PES-membraan, en maakt opheldering van grote celresten mogelijk voorafgaand aan filtratie door het 0,65/0,2 μm EKV Supor-membraan
  • Dubbellaagse verduidelijkingsplaat heeft een betrouwbaar herstel van >95% extracellulaire eiwitten
  • Enkellaags AcroPrep filterplaat met 24 putjes bevat 0,65/0,2 μm Supor EKV-membraan en is ontworpen voor toepassingen waarbij een steriel filtraat vereist is
  • Omega-platen maken een snellere ontzouting, diafiltratie, concentratie of fractionering van eiwit- en nucleïnezuurmonsters mogelijk
  • Suporplaten hebben meerdere toepassingen, afhankelijk van de gekozen poriegrootte; ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals harspakking voor monsterreparatie, virale filtratie of genoomkartering
  • De PE/PP-plaat biedt een grote poriegrootte (30 tot 40 µm) die ideaal is voor toepassingen in planten of als celzeef
De AcroPrep-celklaring en steriele filtratieplaat voor workflows voor eiwitzuivering bespaart tijd en vereenvoudigt workflows door zowel zuivering als 0,2 μm steriele filtering in één apparaat- en workflowstap. Met een vacuümverdeelstuk of centrifuge kunnen celculturen met een hoge dichtheid (zoals CHO of HEK) worden verwerkt, wat resulteert in het opvangen van cellen, celresten en andere biologische aggregaten in de filtermedia. De toplaag van de plaat is voorzien van Pall's Seitz®-dieptemedia en vangt op efficiënte wijze hele cellen en celresten op. De onderste Supor® EKV-laag zorgt voor een efficiënte steriele filtratielaag. De combinatie herstelt moeiteloos eiwitten uit hele celculturen tot 25M+ cellen/ml met variërende levensvatbaarheid. Door de klarings- en sterilisatiestap te combineren, is het niet meer nodig om de cellen in een centrifugatiestap te oogsten, wat extra tijd bespaart.
De AcroPrep 0,2 μm Supor EKV-filtratieplaat voor steriele filtratieworkflows is zeer geschikt voor steriele filtratiebehoeften met grote volumes (tot 7 ml), zoals media, reagens, serum of eiwitten. De Supor EKV-plaat met 24 putjes is compatibel met een vacuümverdeelstuk of centrifuge en heeft een dubbellaagse configuratie, een membraan van 0,65 μm geïntegreerd met een zeer asymmetrisch membraan van 0,2 μm voor snelle, efficiënte filtratie van sterilisatiekwaliteit.
Acroprep 24-well filter plates trials
24-well filter plates for sterile filtration and protein purification workflows
REQUEST YOUR SAMPLE