Nanomat 4, TLC plate applicator
Leverancier: CAMAG
552-0007EA 1150 EUR
552-0007
Nanomat 4, TLC plate applicator
TLC-plaatapplicators
De Nanomat 4 wordt gebruikt voor het eenvoudig toepassen van monsters in de vorm van spots op TLC- en HPTLC-lagen. Een nokkensysteem zorgt ervoor dat de monsterpositionering voldoet aan de eisen voor het automatisch scannen in een densimeter. De monsters worden in volumes van 0,5 tot 5 µl gedispenseerd met wegwerpcapillairen die in de universele capillairhouder (552 0044) zijn geplaatst met behulp van de capillairgeleider (552 0039).
  • Gebruiksvriendelijk en handig
  • Snel, nauwkeurig en reproduceerbaar spotten
  • Geschikt voor TLC- en HPTLC-platen