trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate ≥99.0%
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
Synoniemen: Titriplex® IV
20284.153EA 166 EUR
20284.153
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate ≥99.0%
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
MW: 364,35 g/mol
Smeltpunt: 213…216 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00066429
CAS-nummer: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Voor productie en uitbreiding kunnen wij u ondersteunen!
Vraag naar grote verpakkingen of bulkhoeveelheden die niet op deze pagina beschikbaar zijn en gebruik dit aanvraagformulier voor maatwerk
Ontdek onze service
Speciale pakketten en oplossingen op maat
Ontdek meer
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Voor productie en uitbreiding kunnen wij u ondersteunen!
Vraag naar grote verpakkingen of bulkhoeveelheden die niet op deze pagina beschikbaar zijn en gebruik dit aanvraagformulier voor maatwerk
Ontdek onze service
Speciale pakketten en oplossingen op maat
Ontdek meer