Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol 90% (v/v)/methanol 10% (v/v), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
28533.261EA 56.9 EUR
28533.261
Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol 90% (v/v)/methanol 10% (v/v), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Tetrabutylammonium hydroxide
Formule: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009425
CAS-nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed