Fenolftaleïne 0,2% in ethanolic solution, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
|
Gevaar
|
31724.295EA
49.2
EUR
31724.295_T
31724.295DP
31724.295
Fenolftaleïne 0,2% in ethanolic solution, TECHNICAL
Fenolftaleïne
- Transition range: pH 8,2-9,8
Formule:
C₂₀H₁₄O₄ MW: 318,33 g/mol Dichtheid: 0,884 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005913 CAS-nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 UN: 1170 ADR: 3,II |
Specificaties testresultaten
Identification | Passes test |