Fenol vloeibaar ≥80%
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
294785AEA 236 EUR
294785A 29478CB
Fenol vloeibaar ≥80%
Fenol vloeibaar
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002143
CAS-nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay 78.5 - 81.5 %