Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Fenol vloeibaar ≥89%, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Sigma-Aldrich
Gevaar
SIAL16018-30KGEA 177 EUR InStock
SIAL16018-6X1L SIAL16018-30KG SIAL16018-4X5L SIAL16018-5L SIAL16018-1L SIAL16018-200KG SIAL16018-250ML
Fenol vloeibaar ≥89%, Sigma-Aldrich®
Fenol vloeibaar
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002143
CAS-nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II
Order Now
Bestelling
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal