Fenol vloeibaar ≥89.0%, Bioreagent
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
E357-500MLEA 198 EUR
E357-500ML
Fenol vloeibaar ≥89.0%, Bioreagent
Fenol vloeibaar
Manufactured from the purest crystalline phenol to ensure optimal quality.
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Smeltpunt: 40°C-42°C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002143
CAS-nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Distilling Range ≥182.5 °C
Nonvolatile Residue ≥0.05%
Purity (%) 89.0