4-Bromobenzylamine ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAB4713-1GEA 67.1 EUR
TCIAB4713-1G
4-Bromobenzylamine ≥98.0%
4-Bromobenzylamine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Kookpunt: 125°C
Smeltpunt: 26°C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00047931
CAS-nummer: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %