2-Bromo-4-isopropylaniline ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAB4724-5GEA
42.9
EUR
TCIAB4724-5G
2-Bromo-4-isopropylaniline ≥98.0%
2-Bromo-4-isopropylaniline
Formule:
C₉H₁₂BrN MW: 214,1 g/mol Kookpunt: 111°C |
MDL-nummer:
MFCD00051585 CAS-nummer: 51605-97-1 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |