4-Chloro-3-fluoropyridine ≥95.0% (by GC)
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAC3245-5GEA 306 EUR
TCIAC3245-5G TCIAC3245-1G
4-Chloro-3-fluoropyridine ≥95.0% (by GC)
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Kookpunt: 139°C
Smeltpunt: -24°C
Vlampunt: 28°C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD03453233
CAS-nummer: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %