3-Chloro-2-iodotoluene ≥95.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAC3364-25GEA 260 EUR
TCIAC3364-25G TCIAC3364-5G
3-Chloro-2-iodotoluene ≥95.0%
3-Chloro-2-iodotoluene
Formule: C₇H₆ClI
MW: 252,48 g/mol
Kookpunt: 125°C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00051756
CAS-nummer: 5100-98-1
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %