2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAD4145-25GEA
215
EUR
TCIAD4145-25G
TCIAD4145-5G
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile ≥98.0%
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Formule:
C₁₅H₁₂N₂ MW: 220,2700 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00009970 CAS-nummer: 70591-20-7 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |