3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAD4926-5GEA
0
EUR
TCIAD4926-5G
TCIAD4926-25G
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98.0%
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formule:
C₇H₃Cl₂NS MW: 204,08 g/mol Kookpunt: 148°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00037828 CAS-nummer: 6590-94-9 EINECS: 229-526-0 UN: 1760 ADR: 8,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |