1,2-Dimethoxyethaan, Sigma-Aldrich®

Gevaar


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL259527-2LEA 587 EUR
SIAL259527-2L SIAL259527-100ML SIAL259527-1L
1,2-Dimethoxyethaan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimethoxyethaan
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kookpunt: 85 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –69 °C
Dichtheid: 1,113 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –6 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008502
CAS-nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR