6-Fluoroquinoline ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAF1034-5GEA
201
EUR
TCIAF1034-5G
TCIAF1034-1G
6-Fluoroquinoline ≥98.0%
6-Fluoroquinoline
Formule:
C₉H₆FN MW: 147,15 g/mol Kookpunt: 126°C |
MDL-nummer:
MFCD01685512 CAS-nummer: 396-30-5 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |