4-Methylpyridazine ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAM2343-1GEA
193
EUR
TCIAM2343-1G
4-Methylpyridazine ≥98.0%
4-Methylpyridazine
Formule:
C₅H₆N₂ MW: 94,12 g/mol Kookpunt: 225°C Vlampunt: 106°C |
MDL-nummer:
MFCD00011594 CAS-nummer: 1120-88-3 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |