5-((3,5-Dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAM2578-1GEA 38.5 EUR
TCIAM2578-1G TCIAM2578-5G
5-((3,5-Dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one ≥98.0%
5-((3,5-Dimethylphenoxy)methyl)oxazolidin-2-one
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,25 g/mol
Kookpunt: 225°C
Opslagtemperatuur: Vriezer
MDL-nummer: MFCD00867700
CAS-nummer: 1665-48-1
EINECS: 216-777-6
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C