Oxetan-3-ol ≥96.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAO0409-5GEA 130 EUR
TCIAO0409-5G TCIAO0409-1G
Oxetan-3-ol ≥96.0%
Oxetan-3-ol
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Kookpunt: 50°C
Vlampunt: 87°C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD09056790
CAS-nummer: 7748-36-9
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 96.0 %