Sinapic acid, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
49508-10X10MG-EA
315
EUR
49508-10X10MG-
Sinapic acid, Supelco®
Sinapic acid
Formule:
C₁₁H₁₂O₅ MW: 224,21 g/mol Kookpunt: 378 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 200…202 °C |
MDL-nummer:
MFCD00004401 CAS-nummer: 530-59-6 EINECS: 208-487-3 |