1-Phenylimidazole ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAP2030-5GEA 145 EUR
TCIAP2030-5G TCIAP2030-1G
1-Phenylimidazole ≥98.0%
1-Phenylimidazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Kookpunt: 142°C
Smeltpunt: 13°C
MDL-nummer: MFCD00041204
CAS-nummer: 7164-98-9
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %