1-Cyanopiperidine ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAP2343-5GEA 246 EUR
TCIAP2343-5G TCIAP2343-1G
1-Cyanopiperidine ≥98.0%
1-Cyanopiperidine
Formule: C₆H₁₀N₂
Kookpunt: 103°C
Vlampunt: 97°C
MDL-nummer: MFCD00006477
CAS-nummer: 1530-87-6
EINECS: 216-233-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %