4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO309130250EA
248
EUR
ACRO309130250
ACRO309130050
MAYBAC30913.10
MAYBAC30913.50
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Formule:
C₈H₃ClF₃NO MW: 221,57 g/mol Kookpunt: 86…90 °C (14 mmHg) Smeltpunt: 29…37 °C Vlampunt: 99 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00013874 CAS-nummer: 327-78-6 UN: 2811 ADR: 6.1,I |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to yellow Powder and/or chunks or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 29 to 37 °C |
GC | ≥97.5 % |