4'-Methoxyacetophenone
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC15059000EA 168 EUR
EHERC15059000
4'-Methoxyacetophenone
4'-Methoxyacetophenone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kookpunt: 152 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 36…38 °C
Dichtheid: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008745
CAS-nummer: 100-06-1
EINECS: 202-815-9