Antimony (III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
45464.18EA
616
EUR
45464.18
45464.09
Antimony (III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Antimony (III) sulphide
Formule:
S₃Sb₂ MW: 339,72 g/mol Kookpunt: 1150 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 550 °C Dichtheid: 4,12 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011217 CAS-nummer: 1345-04-6 EINECS: 215-713-4 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00754 |