Arsenic(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
45522.06EA
141
EUR
45522.06
45522.14
Arsenic(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Arsenic(III) sulphide
Formule:
As₂S₃ MW: 246,04 g/mol Kookpunt: 707 °C Smeltpunt: 300 °C Dichtheid: 3,43 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003435 CAS-nummer: 1303-33-9 EINECS: 215-117-4 UN: 1557 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00846 |