Titanium(IV) isopropoxide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
77115.09EA
42
EUR
77115.09
77115.22
77115.57
77115.36
Titanium(IV) isopropoxide ≥97%
Titanium(IV) isopropoxide
Catalyzes the regio selective ring opening of 2,3 epoxy alcohols and acids
Formule:
C₁₂H₂₈O₄Ti MW: 284,23 g/mol Kookpunt: 232 °C Smeltpunt: 16…20 °C Dichtheid: 0,955 Vlampunt: 46 °C (115 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008871 CAS-nummer: 546-68-9 EINECS: 208-909-6 UN: 2413 ADR: 3,III Merck Index: 12,09614 |