2-Amino-3-fluoropyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
H31970.03EA 130 EUR
H31970.03
2-Amino-3-fluoropyridine 97%
2-Amino-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Smeltpunt: 39…43 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04114135
CAS-nummer: 21717-95-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III