Precisieweegschalen, Entris II geavanceerde serie
Leverancier: Sartorius
Entris® II
611-4860EA 2830 EUR
611-4860 611-4861 611-4862 611-4863 611-4864 611-4865 611-4866 611-4867 611-4900 611-4868 611-4901 611-4902 611-4903 611-4904 611-4905 611-4906 611-4907 611-4908 611-4871 611-4872 611-4873 611-4874 611-4875 611-4876 611-4877 611-4878 611-4911 611-4912 611-4879 611-4913 611-4837 611-4914 611-4838 611-4839 611-4880 611-4881 611-4882 611-4840 611-4885 611-4841 611-4842 611-4886 611-4843 611-4887 611-4888 611-4889 611-4846 611-4847 611-4848 611-4849 611-4890 611-4893 611-4894 611-4850 611-4895 611-4851 611-4896 611-4854 611-4899 611-4855 611-4856 611-4857 611-4859
Precisieweegschalen, Entris II geavanceerde serie
Balansen en Weegschalen
Entris® II Geavanceerde precisiebalansen zijn voorzien van isoCAL, intuïtief grafisch touchscreen en 13 ingebouwde toepassingen. Dankzij de monolithische weegceltechnologie worden zeer nauwkeurige resultaten gegarandeerd. Hoge chemische bestendigheid wordt gegarandeerd door het gebruik van onderdelen gemaakt van slijtvast PBT, roestvrij staal en glas. Geïntegreerde beveiligingssystemen verhogen de betrouwbaarheid van de weegresultaten: drie configureerbare niveaus bepalen geldige weeggegevens en zorgen ervoor dat alleen geldige gegevens worden overgedragen naar externe apparaten.
  • Snelle stabilisatietijd dankzij ultramoderne weegsensoren
  • Beste herhaalbaarheid met rechthoekige weegpan
  • Overbelastingsbeveiliging, robuust ontwerp, weegt tot een vooraf ingestelde hoeveelheid
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid met de zelftest '@start'
  • Keuze uit modellen met interne of externe kalibratie
  • CalAudit Trail biedt naadloze documentatie met automatische documentatie van kalibratieprocessen, kalibratietrigger en datum- en tijdstempel
  • Hybride scherm geeft uitstekende leesbaarheid en gebruik. Combineert intuïtieve, slijtvaste LED- en aanraaktechnologie voor een eenvoudige en duidelijk gestructureerde gebruikersinterface
  • Wachtwoordbeveiliging zorgt voor een veilige werking, voorkomt onbedoelde wijzigingen. Gebruikersbeheer regelt toegang tot saldo-instellingen
  • Ingebouwde real-time niveauondersteuning vereenvoudigt het nivelleren van de balans
Modellen met 0,1 en 1 mg afleesbaarheid hebben een windscherm, dit minimaliseert weegfouten veroorzaakt door elektrostatisch geladen monsters met behulp van speciaal gecoate glazen onderdelen. In modellen tot 620 g biedt de weegkamer de hoogst bruikbare hoogte van de weegkamer, waardoor zelfs grote containers gemakkelijk kunnen worden geplaatst, waardoor een gemakkelijke toegang tot de weegpan wordt gegarandeerd. De schuif- en bovendeuren kunnen eenvoudig worden verwijderd voor reiniging. Modellen met een afleesbaarheid van 10 of 100 mg hebben geen windschermen.
Keuze uit modellen met isoCAL (interne kalibratie en afstelling) voor nauwkeurige weegresultaten. Optimale nauwkeurigheid en gebruiksgemak dankzij volautomatische interne temperatuur- en tijdgestuurde kalibratie- en afstellingsfunctie. Garandeert (SOP) naleving van de voorschriften met zelf-melding als de kalibratie buiten het normale bereik valt. De balans past zich gemakkelijk aan de omgevingsomstandigheden aan met slechts één klik op het startscherm. Een interne elektronische waterpas-sensor controleert voortdurend of de machine goed waterpas staat, geeft een alarmsignaal wanneer de machine niet waterpas staat en zorgt voor interactieve begeleiding van de gebruiker.
'Plug and play'-gemak - detecteert automatisch Sartorius-accessoires (bijv. printer, tweede display). Echte 'PC direct'-functie voor eenvoudige aansluiting op een pc om weeggegevens rechtstreeks over te brengen naar spreadsheets of documenten zoals Microsoft® Excel of Word.
Modellen hebben ingebouwde toepassingen met GLP/GMP-compatibele afdruk/gegevensafdruk. Functies omvatten: Wegen/doseren, tellen, percentage wegen, mengen/netto totaal, componenten/totaliseren, dynamisch wegen, berekening/fee factor, dichtheidsbepaling, statistiek, peak hold, checkwegen, massa-eenheid conversie, wegen onder de vloer voor grotere monsters en pipet slimme test.
Entris® II Advanced-weegschalen hebben 13 ingebouwde toepassingen met GLP / GMP-compatibele afdruk / gegevensuitvoer. Alle modellen hebben 13 ingebouwde talen voor internationaal gebruik: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Russisch, Chinees, Japans, Koreaans, Turks, Hongaars en Pools. De serie heeft gegevensuitvoer voor dynamische weegtoepassingen en een configureerbaar tijdsinterval voor gegevensuitvoer plus een RS232 9-pins interface en RS232-poort. Twee USB Type C-interfaces maken meerdere verbindingen met externe apparaten mogelijk, gegevens kunnen ook worden overgedragen naar een USB-stick. Entris II maakt individuele afdrukken mogelijk voor maximaal zes unieke gebruikersprofielen. Deze modellen hebben ook een antidiefstalslot.
Opgelet: Opmerking: Modellen met het achtervoegsel -CEU zijn geverifieerde versies Europa (behalve Frankrijk, waar -CFR-modellen verkrijgbaar zijn).