4-(Dimethylamino)pyridine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
87080.130EA 15.4 EUR
87080.130 87080.230 87080.180
4-(Dimethylamino)pyridine ≥99%, GPR RECTAPUR®
4-(Dimethylamino)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kookpunt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 109…111 °C
Vlampunt: 124 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006418
CAS-nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99 %
Melting point 111 --> 114 °C