p-Toluenesulphonic acid monohydrate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Waarschuwing
87098.460EA 612 EUR
87098.460 87098.290 87098.180
p-Toluenesulphonic acid monohydrate ≥98%, GPR RECTAPUR®
p-Toluenesulphonic acid monohydrate
Formule: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Smeltpunt: 102…104 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 180 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00142137
CAS-nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay ≥ 98 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Water About 11 %