4-Aminofenol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Waarschuwing
85913.290EA 68.7 EUR
85913.290 85913.230
4-Aminofenol ≥98%, GPR RECTAPUR®
4-Aminofenol
Formule: H₂NC₆H₄OH
MW: 109,13 g/mol
Kookpunt: 284 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼186 °C
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 195 °C (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007869
CAS-nummer: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay (GC) ≥ 98.0 %
Appearance (colour):
White to cream to beige to light brown Passes test
Appearance (form):
Crystals or granules or powder Passes test