Gekoelde broedstoven met geavanceerde Peltier-technologie, IPP- en IPPeco-serie
Leverancier: MEMMERT
IPP30 IPP30PLUS IPP55 IPP55PLUS IPP1060ECO IPP1060ECOPLUS IPP110ECO IPP110ECOPLUS IPP1400ECO IPP1400ECOPLUS IPP2200ECO IPP2200ECOPLUS IPP260ECO IPP260ECOPLUS IPP410ECO IPP410ECOPLUS IPP750ECO IPP750ECOPLUS
390-0622EA 3136 EUR
390-0622 390-0623 390-0624 390-0625 390-1416 390-1459 390-1470 390-1493 390-1504 390-1505 390-1506 390-1507 390-1508 390-1509 390-1512 390-1513 390-1514 390-1515
Gekoelde broedstoven met geavanceerde Peltier-technologie, IPP- en IPPeco-serie
Incubatoren Gekoelde incubatoren
Sets eco standards for cultivation below room temperature: Unmatched energy efficiency, excellent heat-up, cool-down and recovery times.
  • Maximum energy efficiency compared to cooled incubators with compressor
  • Completely homogenous distribution of temperature
  • Wider range of applications thanks to cooling down to the freezpoint
  • Refrigerant-free and low-maintenance
These reliable Peltier-cooled incubators are available in nine different sizes (30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400 and 2200 L). Perfectly coordinated systems and excellent efficiency make the Memmert IPPeco Peltier-cooled incubators ideal when it comes to energy efficiency and reliability. Despite the significantly reduced energy consumption, the IPPeco's peformance is impressive. Heating up, cooling down and recovering after opening the door occur fine-tuned and at top speed. A completely homogenous and stable temperature distribution is guaranteed thanks to high precision control.
De standaard dubbele deuren met volledig geïsoleerd RVS en binnenglas voorkomen vervuiling en temperatuurdalingen of -stijgingen. Tegelijkertijd heeft de gebruiker een optimaal zicht op de gevoelige lading door brede glazen binnendeuren.
De IPPeco Peltier gekoelde broedstoven zijn specifiek ontworpen voor microbiologische analyses, bepaling van het aantal bacteriën, kweken boven en onder kamertemperatuur, bierstabiliteit versnelde verouderingstesten en houdbaarheidstesten van zuivelproducten.
Er zijn twee modelvarianten, de SingleDISPLAY en de TwinDISPLAY. De SingleDISPLAY is ideaal voor standaard toepassingen. Gedurende het hele proces blijven temperatuur, luchtklepstand en ventilatorsnelheid op een constante waarde. Geschikt wanneer er geen vereisten zijn voor hellingprogrammering of lussen, als de toepassing alleen het drogen van niet-gevoelige materialen inhoudt en geen meervoudige oververhittingsbeveiliging of een technisch complex alarmsysteem vereist. In dergelijke gevallen is de functionaliteit van de SingleDISPLAY-modellen ideaal voor de toepassing.
The TwinDISPLAY offers maximum convenience for complex processes. If the application requires outstanding precision and reliability paired with intuitive operation plus double overtemperature protection including visual alarm the TwinDISPLAY models will provide the functionality, convenience and safety required. Via the intuitive control and AtmoCONTROL logging software even complex processes can be programmed quickly and easily. Multiple overtemperature protection, visual and acoustic alarms as well as possibly sending an automatic alarm message to one or several e-mail addresses will leave time for things that really matter.
Certificaten: Standard units are safety-approved and bear the EAC test marks.
Bestelinformatie: Geleverd zonder accessoires. Voor alle kamervolumes > 53 liter, minimaal 2 legborden of roosters erbij bestellen. (voor IPP1400eco: min. 4 en voor IPP2200eco: min. 6).