Ritalinic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO463000010EA 62.6 EUR
ACRO463000010 ACRO463000050
Ritalinic acid
Ritalinic acid
  • Bioactive
Formule: C13H17NO2
Smeltpunt: 245 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD06200695
CAS-nummer: 19395-41-6
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %